Få mere at vide
2-Brom-2-propenosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-propenoic acid |
| CAS | 10443-65-9 |
| Molekylær formel | C3H3BrO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)C(=C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromoprop-2-enosyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.96 |
| Formel vægt | 149.9316 |