Learn More
2-Brom-2-fenyleddikesyre, TRC
Product Code. 30346467
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30346467 1 g
1 options
Product Code. 30346467 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6957551G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-phenylacetic Acid
CAS 4870-65-9
Molekylær formel C8H7BrO2
Mængde 1 g
Synonym alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (RS)-2-Bromo-2-phenylacetic Acid, (±)-alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (±)-alpha-Bromophenylacetic Acid, Bromophenylacetic Acid, DL-alpha-Bromophenylacetic Acid, NSC 59241, alpha-Bromo-alpha-phenylacetic Acid, alpha-Bromophenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)C(Br)c1ccccc1
IUPAC navn 2-bromo-2-fenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Formel vægt 213.9629