Få mere at vide
2-Brom-2-fenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30339570
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30339570 5 g
1 options
Artikelnummer. 30339570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6957555G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-phenylacetic Acid
CAS 4870-65-9
Molekylær formel C8H7BrO2
Mængde 5 g
Synonym alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (RS)-2-Bromo-2-phenylacetic Acid, (±)-alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (±)-alpha-Bromophenylacetic Acid, Bromophenylacetic Acid, DL-alpha-Bromophenylacetic Acid, NSC 59241, alpha-Bromo-alpha-phenylacetic Acid, alpha-Bromophenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)C(Br)c1ccccc1
IUPAC navn 2-bromo-2-fenyleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Formel vægt 213.9629