Få mere at vide
2-bromo-2-nitropropan, 98%
Artikelnummer. 11438317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438317 25 g 25g
11428317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18385.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5447-97-2 | C3H6BrNO2 | 167,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5447-97-2
Molekylær formel C3H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 167.99
MDL nummer MFCD00007389
InChI nøgle OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitro-propane, snxhevlqiijip@, acmc-1aqp4, propane,2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitropropane, oadszwxmxiwzsq-uhfffaoysa
PubChem CID 79531
IUPAC navn 2-brom-2-nitropropan
SMIL CC(C)([N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-nitropropane
Tæthed 1.584
Kogepunkt 45 °C til 46 °C (16 mmHg)
Flammepunkt 61 °C (141 °F)
Brydningsindeks 1.464
Mængde 25 g
Beilstein 1746626
Formel vægt 168
Procent renhed 98%