Få mere at vide
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11499031 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11499031 100 g
11489031 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215488780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 52-51-7
Molekylær formel C3H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.988
InChI nøgle LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC navn 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
Farve Hvid
Analyseprocentområde 0.9985
Mængde 100 g
Formel vægt 199.99
Fysisk form Krystallinsk pulver