Få mere at vide
2-brom-2-nitro-1,3-propandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10466810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10466810
Brand: Thermo Scientific Acros 158821000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-51-7
Molekylær formel C3H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.99
MDL nummer MFCD00007390
InChI nøgle LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
IUPAC navn 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >120.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Mængde 100 g
Beilstein 01, IV, 2501
Merck Index 15, 1457
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formel vægt 199.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.