Få mere at vide
2-Bromo-2-methylpropionyl Bromide, 98%
Artikelnummer. 10227813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10227813
Brand: Thermo Scientific Acros 403095000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.9 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20769-85-1
Molekylær formel C4H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 229.9
MDL nummer MFCD00000122
InChI nøgle YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropanoylbromid
SMIL CC(C)(C(=O)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.8600g/mL
Kogepunkt 162°C to 164°C
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CBrCOBr
Brydningsindeks 1.5070 to 1.5090
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 229.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.