Få mere at vide
2-Brom-2-methylpropionsyre, 98 %
Artikelnummer. 10652793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10652793 5 g Glasflaske 5g
10185750 100 g Glasflaske 100g
10464555 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305200050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-01-9
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.01
MDL nummer MFCD00004168
InChI nøgle XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym α-Bromoisobutyric acid
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-methylpropionic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 41 °C til 46 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 198 °C til 200 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC(CH3)2CO2H
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1431
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 167.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske