Få mere at vide
2-brom-2-methylpropionsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10185750 100 g Glasflaske 100g
10652793 5 g Glasflaske 5g
10464555 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10185750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305201000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2052-01-9
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.01
MDL nummer MFCD00004168
InChI nøgle XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym α-Bromoisobutyric acid
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropansyre
SMIL CC(C)(Br)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-methylpropionic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 41°C to 46°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC(CH3)2CO2H
Mængde 100 g
Merck Index 15, 1431
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 167.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske