Learn More
2-Bromo-2-methylpropane, TRC
Product Code. 30328922
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Quantity Unit Size
30328922 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 30328922 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB678933250MG
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-Bromo-2-methylpropane
CAS 507-19-7
Molecular Formula C4H9Br
Quantity 250 mg
Synonym Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane
InChI Formula InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Br
IUPAC Name 2-bromo-2-methylpropane
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Formula Weight 135.9888
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.