Få mere at vide
2-Brom-2-methylpropan, TRC
Artikelnummer. 30328922
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30328922 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30328922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB678933250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-methylpropane
CAS 507-19-7
Molekylær formel C4H9Br
Mængde 250 mg
Synonym Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane
InChI formel InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMIL CC(C)(C)Br
IUPAC navn 2-bromo-2-methylpropan
Molekylvægt (g/mol) 137.02
Formel vægt 135.9888