Få mere at vide
2-Brom-2-methylpropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 507-19-7 |
| Molekylær formel | C4H9Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-2-methylpropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.02 |
| Formel vægt | 135.9888 |