Få mere at vide
2-Bromo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15858690
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15858690 1 L
15848690 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15858690 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8019661000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Stabilized with potassium carbonate for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-19-7
Grad Research
Molekylær formel (CH3)3CBr
Molekylvægt (g/mol) 137.02
Tekniske data
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.22 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00000125
Mængde 1 L
Synonym 2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide, 2-Bromo-2-methylpropane