Få mere at vide
2-Bromo-2-Methylpropane, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10243230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10243230 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10243230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4540/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 507-19-7
Smeltepunkt -20°C
Farve Yellow
Kogepunkt 72°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C4H9Br
MDL nummer 125
Mængde 100 mL
Formel vægt 137.02g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.