Få mere at vide
2-bromo-2-methylpropan, 96%, stabiliseret
Artikelnummer. 10113020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10113020 500 mL Glasflaske 500ml
10496810 100 mL Glasflaske 100ml
11954491 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159265000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-19-7
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000125
InChI nøgle RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-methylpropane
Smeltepunkt -20.0°C
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 72.0°C to 74.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CBr
Brydningsindeks 1.4269 to 1.4289
Mængde 500 mL
Beilstein 01,127
Merck Index 15,1557
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisator Potassium carbonate
Formel vægt 137.02
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.