Få mere at vide
2-Bromo-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 189955-79-1 |
| Molekylær formel | C11H13BrO3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO3S/c1-11(2,12)10(13)8-4-6-9(7-5-8)16(3,14)15/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(Br)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 2-bromo-2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.19 |
| Formel vægt | 303.9769 |