Få mere at vide
2-Bromo-2'-hydroxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-36-3 |
| Molekylær formel | C8 H7 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.04 |
| Formel vægt | 213.9629 |