Få mere at vide
2-Bromo-2'-hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30345883
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30345883 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30345883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684455500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-36-3
Molekylær formel C8 H7 Br O2
Mængde 500 mg
Synonym Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2
SMIL Oc1ccccc1C(=O)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 215.04
Formel vægt 213.9629