missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-2'-fluoracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone |
| CAS | 655-15-2 |
| Molekylær formel | C8 H6 Br F O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Vonoprazan Impurity 96 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Fc1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.04 |
| Formel vægt | 215.9586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?