Få mere at vide
2-Bromo-2-chloroacetonitrile (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromochloroacetonitrile |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2HBrClN/c3-2(4)1-5/h2H |
| Formel vægt | 152.8981 |