Få mere at vide
2-Bromo-2-chloro-1,1-ethanediol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2-chloro-1,1-ethanediol |
| CAS | 1936247-99-2 |
| Molekylær formel | C2H4BrClO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2-chloroethane-1,1-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6H |
| SMIL | OC(O)C(Cl)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-2-chloroethane-1,1-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.41 |
| Formel vægt | 173.9083 |