Få mere at vide
2-Bromo-2-buten, cis + trans, 98%, stik.
Artikelnummer. 11449206
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449206 25 g 25g
11459206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18058.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135,00 g/mol
Anvendes til syntese af substituerede katekolderivater og monoannelaterede benzener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til syntese af substituerede katekolderivater og monoannelaterede benzener.
Opløselighed Ikke blandbar eller svær at blande i
vand (664 mg/L 25 EST ).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme. Opbevares væk fra elektrostatiske opladninger. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13294-71-8
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.00
MDL nummer MFCD00000141
InChI nøgle UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
IUPAC navn (E)-2-brombut-2-en
SMIL C\C=C(/C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-butene
Navn note cis + trans, stabilized
Tæthed 1.328
Kogepunkt 82°C to 90°C
Flammepunkt 1°C (33°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.461
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1733329
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water (664mg/L 25 EST).
Formel vægt 135
Procent renhed 98%