Få mere at vide
2-Brom-2-buten, 98%, blanding af cis og trans
Artikelnummer. 10479900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10479900 25 mL Glasflaske 25ml
10783391 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201510250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13294-71-8
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.00
MDL nummer MFCD00000141
InChI nøgle UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonym 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
IUPAC navn (E)-2-brombut-2-en
SMIL C\C=C(/C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2-butene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun til gul
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 82°C to 90°C (740.0 mmHg)
Flammepunkt <1°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=C(Br)CH3
Brydningsindeks 1.4590 to 1.462
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 205
Specifik vægtfylde 1.32
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 135
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.