Få mere at vide
2-Bromo-2', 4'-dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30343905
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30343905 10 g
1 options
Artikelnummer. 30343905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68340510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
CAS 2631-72-3
Molekylær formel C8H5BrCl2O
Mængde 10 g
Synonym 2,4-Dichlorophenacyl bromide, 2,4-Dichlorophenyl Bromomethyl Ketone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, 2',4'-Dichloro-2-bromoacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, alpha-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMIL Clc1ccc(C(=O)CBr)c(Cl)c1
IUPAC navn 2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 267.93
Formel vægt 265.8901