Få mere at vide
2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromodichloroacetamide |
| CAS | 98137-00-9 |
| Molekylær formel | C2 H2 Br Cl2 N O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, Bromodichloroacetamide, 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2BrCl2NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMIL | NC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-2,2-dichloroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.853 |
| Formel vægt | 204.87 |