missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide, Mikromol™

Artikelnummer. 17912886
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17912886 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17912886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0945.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
CAS 52130-87-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 Br Cl N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide, Clonazepam Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC navn 2-bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 397.61
Mængde 50 mg
Formel vægt 395.9512 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.