Få mere at vide
2-Bromo-1H-benzimidazole, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10202592
Skift visning
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer.
10202592 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Artikelnummer. 10202592 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09010DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1H-benzimidazole
CAS 54624-57-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C7H5BrN2
MDL nummer MFCD00160009
Mængde 1 g
Synonym 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
InChI nøgle PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
IUPAC navn 2-bromo-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 197.035
PubChem CID 2776281
Formel vægt 197.03
Procent renhed 97%