Få mere at vide
2-Bromo-1-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-propanol |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 137.97 |