missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-1-phenylpropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-phenylpropane |
| CAS | 2114-39-8 |
| Molekylær formel | C9H11Br |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3 |
| SMIL | CC(Br)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromopropylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.08 |
| Formel vægt | 198.0044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?