Få mere at vide
2-brom-1-phenyl-1H-imidazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642695
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10642695 5 g 5g
10225954 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642695 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75910DE
Kemiske identifikatorer
CAS 1034566-05-6
Molekylær formel C9H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 223.07
InChI nøgle KKPQUNLAAJJUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-phenyl-1h-imidazole, 2-bromo-1-phenylimidazole
PubChem CID 45594301
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%