Få mere at vide
2-Bromo-1-naphthol, 95%
Artikelnummer. 15462749
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462749 250 mg 250mg
15442749 1 g 1g
15452749 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66429.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 771-15-3 | C10H7BrO | 223.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771-15-3
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.07
MDL nummer MFCD00274158
InChI nøgle LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-naphthol, 2-bromo-naphthalen-1-ol, 2-bromo-1-naphthalenol, 1-naphthalenol, 2-bromo, naphthalenol, bromo, bromonaphthol, bromnaphthol, pubchem22909, 2-bromanylnaphthalen-1-ol, acmc-209vk0
PubChem CID 150849
IUPAC navn 2-bromonaphthalen-1-ol
SMIL OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-naphthol
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 2554660
Formel vægt 223.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver