Få mere at vide
2-Brom-1-methylimidazol, 95%
Artikelnummer. 15449127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449127 5 g 5g
15439127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52407.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 16681-59-7 | C4H5BrN2 | 161,002 g/mol
2-Brom-1-methylimidazol anvendes i lægemidler, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-1-methylimidazol anvendes i lægemidler, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16681-59-7
Molekylær formel C4H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 161.002
MDL nummer MFCD02179525
InChI nøgle BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 2773262
IUPAC navn 2-brom-1-methylimidazol
SMIL CN1C=CN=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-methylimidazole
Tæthed 1.649
Kogepunkt 172 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Formel vægt 161
Procent renhed 95%