Få mere at vide
2-Bromo-1-methylbenzimidazole, 97%
Artikelnummer. 15476538
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476538 250 mg 250mg
15456538 1 g 1g
15466538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60075.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49572-60-3 | C8H7BrN2 | 211.06 g/mol
Det er en syntetisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en syntetisk
byggesten.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49572-60-3
Molekylær formel C8H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00839528
InChI nøgle PROLKELCEPYEQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl, 2-bromo-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-bromo-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole
PubChem CID 797082
SMIL CN1C(Br)=NC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-methylbenzimidazole
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-brom-1-methylbenzimidazol
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%