Få mere at vide
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10555670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g
Artikelnummer.
10555670 5g
1 options
Artikelnummer. 10555670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
CAS 16681-59-7
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C4H5BrN2
MDL nummer MFCD02179525
Mængde 5 g
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
InChI nøgle BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=CN=C1Br
IUPAC navn 2-bromo-1-methylimidazole
Molekylvægt (g/mol) 161.002
PubChem CID 2773262
Formel vægt 161
Procent renhed ≥94.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.