Få mere at vide
2-Bromo-1-indanol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15322022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15322022 10 g 10g
15332022 50 g 50g
15342022 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15322022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107050100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5400-80-6
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.07
MDL nummer MFCD00003798
InChI nøgle RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
IUPAC navn 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMIL OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-indanol
Smeltepunkt 130.0°C to 131.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Mængde 10 g
Formel vægt 213.07
Procent renhed 99%