Få mere at vide
2-Bromo-1-indanol, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-indanol |
| Smeltepunkt | 128°C to 132°C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2046877 |
| Formel vægt | 213.08 |
| Procent renhed | 99% |