Få mere at vide
2-brom-1-ethyl-pyridiniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11905331 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11905331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439960050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 878-23-9 | C7H9BBrF4N | 273.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate
CAS 878-23-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100.0°C to 106.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C7H9BBrF4N
MDL nummer MFCD00060046
Mængde 5 g
Synonym 2-bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, bep tetrafluoroborate, bromoethylpyridiniumtetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, bepybr, acmc-209qqc, 2-brom-1-ethyl-pyridiniumtetrafluoroborat, 2-bromo-1-ethyl pyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridin-1-ium tetrafluoroborate
InChI nøgle YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
SMIL F[B-](F)(F)F.CC[N+]1=CC=CC=C1Br
IUPAC navn 2-brom-1-ethylpyridin-1-ium;tetrafluorborat
Molekylvægt (g/mol) 273.86
PubChem CID 2736300
Formel vægt 273.86
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.