Få mere at vide
2-Bromo-1-cyclopropylethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-cyclopropylethanone |
| CAS | 69267-75-0 |
| Molekylær formel | C5H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Bromoacetyl)cyclopropane, Bromomethyl Cyclopropyl Ketone, Cyclopropyl Bromomethyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO/c6-3-5(7)4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMIL | O=C(C1CC1)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-cyclopropylethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.01 |
| Formel vægt | 161.97 |