missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone |
| CAS | 34650-68-5 |
| Molekylær formel | C11H11BrO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Prasugrel Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrO/c12-10(11(13)9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2 |
| SMIL | BrC(C(=O)C1CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.11 |
| Formel vægt | 237.9993 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?