Få mere at vide
2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 1359829-72-3 |
| Molekylær formel | C11H10BrFO |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-4-5-7)8-2-1-3-9(13)6-8/h1-3,6-7,10H,4-5H2 |
| SMIL | Fc1cccc(c1)C(Br)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.1 |
| Formel vægt | 255.9899 |