Få mere at vide
2-Bromo-1-cyclohexylethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-cyclohexylethanone |
| CAS | 56077-28-2 |
| Molekylær formel | C8 H13 Br O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMIL | BrCC(=O)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-cyclohexylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.092 |
| Formel vægt | 204.015 |