missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-1-cyclohexylethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-cyclohexylethanone |
| CAS | 56077-28-2 |
| Molekylær formel | C8 H13 Br O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMIL | BrCC(=O)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-cyclohexylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.092 |
| Formel vægt | 204.015 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?