missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-1-chloropropane (>90%), TRC

Artikelnummer. 30004233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30004233 500 mg -
17943055 2.5 g 2.5g
17974965 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB680515500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3017-95-6
Molekylær formel C3 H6 Br Cl
Molekylvægt (g/mol) 157.44
Synonym Propane, 2-bromo-1-chloro-, 2-Bromo-1-chloropropane, (±)-2-Bromo-1-chloropropane, 1-Chloro-2-bromopropane, NSC 8022
IUPAC navn 2-bromo-1-chloropropane
SMIL CC(Br)CCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-chloropropane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
Formel vægt 155.9341
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.