missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene, TRC

Artikelnummer. 30337876
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337876 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6824951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene
CAS 57310-39-1
Molekylær formel C7H6BrCl
Mængde 1 g
Synonym 3-Bromo-4-chloro-toluene,, 2-Bromo-1-chloro-4-methylbenzene, 3-Bromo-4-chlorotoluene, NSC 139876
InChI formel InChI=1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1ccc(Cl)c(Br)c1
IUPAC navn 2-bromo-1-chloro-4-methylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 205.48
Formel vægt 203.9341
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.