Få mere at vide
2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene |
| CAS | 57310-39-1 |
| Molekylær formel | C7H6BrCl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Bromo-4-chloro-toluene,, 2-Bromo-1-chloro-4-methylbenzene, 3-Bromo-4-chlorotoluene, NSC 139876 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-chloro-4-methylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.48 |
| Formel vægt | 203.9341 |