Få mere at vide
2-Bromo-1-buten, 97%
Artikelnummer. 11339246
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339246 1 g 1g
11410561 5 g 5g
11420561 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20067.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 23074-36-4 | C4H7Br | 135,004 g/mol
2-Brom-1-buten bruges til at fremstille 2-ethyl-acrylsyre. Det fungerer som en fotolytisk precursor for 1-buten-2-yl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-1-buten bruges til at fremstille 2-ethyl-acrylsyre. Det fungerer som en fotolytisk precursor for 1-buten-2-yl.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, acetone og benzen. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23074-36-4
Molekylær formel C4H7Br
Molekylvægt (g/mol) 135.004
MDL nummer MFCD00039178
InChI nøgle HQMXRIGBXOFKIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89990
IUPAC navn 2-brombut-1-en
SMIL CCC(=C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-butene
Brydningsindeks 1.4525
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Synonym 2-bromo-1-butene
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone og benzen. Ikke blandet i vand.
Formel vægt 135
Procent renhed 97%