Få mere at vide
2-brom-1-benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10212972
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10212972 10 g 10g
10592662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10212972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC06610EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 54008-77-4
Molekylær formel C8H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 197.031
InChI nøgle RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
IUPAC navn 2-brom-1-benzofuran
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-benzofuran
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 197.03