Få mere at vide
2-brom-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10385102
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10385102 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10611123 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385102 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00641CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 132392-28-0
Molekylær formel C16H21BrO
Molekylvægt (g/mol) 309.25
MDL nummer MFCD00178768
InChI nøgle BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
PubChem CID 2801337
IUPAC navn 2-brom-1-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanon
SMIL CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 309.24
Procent renhed 97%