Få mere at vide
2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30330680
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30330680 10 g
1 options
Artikelnummer. 30330680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20005510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS 103962-10-3
Molekylær formel C9H6BrF3O2
Mængde 10 g
Synonym 2-Bromo-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
InChI formel InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
SMIL FC(F)(F)OC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1
IUPAC navn 2-bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 283.04
Formel vægt 281.95