Få mere at vide
2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30329609
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30329609 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30329609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB701325250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol
CAS 2514961-33-0
Molekylær formel C14 H23 Br O2 Si
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23BrO2Si/c1-14(2,3)18(4,5)17-12-8-6-11(7-9-12)13(16)10-15/h6-9,13,16H,10H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)CBr
IUPAC navn 2-bromo-1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 331.321
Formel vægt 330.065